2,6-Dibromopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15397.14
A15397.22
A15397.36
A15397.14EA
59
EUR
A15397.14
A15397.22
A15397.36
2,6-Dibromopiridina ≥98%
2,6-Dibromopiridina
Purity: 98%
CAS No.: 626-05-1
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Flash Point: 213°(415°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 108922
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006223
Formula:
C₅H₃Br₂N Pto. Ebullición: 255 °C Pto. de fusión: 117…120 °C Pto. de inflamación: 213 °C (415 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006223 Núm. CAS: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |