2-Bromopiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
107400250 107401000 107405000
ACRO107400250EA 47 EUR
ACRO107400250 ACRO107401000 ACRO107405000
2-Bromopiridina 99%
2-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Pto. Ebullición: 192…194 °C (761 mmHg)
Pto. de fusión: -40.1
Densidad: 1.65 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006219
Núm. CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA