2-Bromopiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13241.14
A13241.22
A13241.30
A13241.36
A13241.14EA
33.5
EUR
A13241.14
A13241.22
A13241.30
A13241.36
2-Bromopiridina ≥99%
2-Bromopiridina
Purity: 99%
CAS No.: 109-04-6
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 105789
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006219
Formula:
C₅H₄BrN MW: 158 g/mol Pto. Ebullición: 192…194 °C Pto. de fusión: –40.1 °C Densidad: 1.625 Pto. de inflamación: 97 °C (207 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006219 Núm. CAS: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN: 2810 ADR: 6.1 II |