3,5-Dibromopiridina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 118 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopiridina 98+%
3,5-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Pto. de inflamación: >115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014634
Núm. CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %