3,5-Dibromopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10875.06
A10875.14
A10875.22
A10875.06EA
75.8
EUR
A10875.06
A10875.14
A10875.22
3,5-Dibromopiridina ≥98%
3,5-Dibromopiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 625-92-3
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 108477
Formula:
C₅H₃Br₂N Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014634 Núm. CAS: 625-92-3 EINECS: 210-916-4 |