3-Bromopiridina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

107410250 107411000
ACRO107410250EA 104 EUR
ACRO107410250 ACRO107411000
3-Bromopiridina 99%
3-Bromopiridina
Formula: C₅H₄BrN
Pto. Ebullición: 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,64 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006373
Núm. CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR