3-Bromopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12894.14
A12894.22
A12894.36
A12894.14EA
64
EUR
A12894.14
A12894.22
A12894.36
3-Bromopiridina ≥98%
3-Bromopiridina
Purity: 98+%
CAS No.: 626-55-1
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Characteristic
Melting Point: -27°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 105880
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006373
Formula:
C₅H₄BrN Pto. Ebullición: 172…174 °C Pto. de fusión: –27 °C Densidad: 1,617 Pto. de inflamación: 72 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006373 Núm. CAS: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |