3-Bromo-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
360650050 360650250
ACRO360650050EA 43.9 EUR
ACRO360650050 ACRO360650250
3-Bromo-2-cloropiridina 98%
3-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Pto. Ebullición: 97 °C (1,3kPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234007
Núm. CAS: 52200-48-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %