5-Bromo-2-cloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24862.06
B24862.14
B24862.06EA
37
EUR
B24862.06
B24862.14
5-Bromo-2-cloropiridina ≥98%
5-Bromo-2-cloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 53939-30-3
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 108887
Formula:
C₅H₃BrClN Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318951 Núm. CAS: 53939-30-3 |