5-Bromo-2-iodopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
365940050 365940250
ACRO365940050EA 47 EUR
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopiridina 98%
5-Bromo-2-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Pto. de fusión: 112…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00691506
Núm. CAS: 223463-13-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %