5-Bromo-2-iodopiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L19610.14 L19610.06
L19610.14EA 205 EUR
L19610.14 L19610.06
5-Bromo-2-iodopiridina ≥98%
5-Bromo-2-iodopiridina
Purity: 98% CAS No.: 223463-13-6 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2119
Formula: C₅H₃BrIN
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00691506
Núm. CAS: 223463-13-6