2-Bromo-3-nitropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20019.03
L20019.06
L20019.03EA
30.8
EUR
L20019.03
L20019.06
2-Bromo-3-nitropiridina ≥98%
2-Bromo-3-nitropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 19755-53-4
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 124504
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203 g/mol Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955613 Núm. CAS: 19755-53-4 |