2-Bromo-5-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
357670010 357670050
ACRO357670010EA 33.8 EUR
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropiridina 98%
2-Bromo-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 137…141 °C
Número MDL: MFCD00006222
Núm. CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %