2,3,5,6-Tetracloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L19458.03
L19458.06
L19458.14
L19458.03EA
14.7
EUR
L19458.03
L19458.06
L19458.14
2,3,5,6-Tetracloropiridina ≥98%
2,3,5,6-Tetracloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 2402-79-1
Molecular Formula: C5HCl4N
Formula Weight: 216.88
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 129639
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00092428
Formula:
C₅HCl₄N MW: 216,88 g/mol Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: 89…93 °C Pto. de inflamación: 188 °C (370 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092428 Núm. CAS: 2402-79-1 EINECS: 219-283-9 UN: 3077 ADR: 9,III |