2,3-Dicloropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113720100 113720500
ACRO113720100EA 53.7 EUR
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dicloropiridina 99%
2,3-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
Pto. Ebullición: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006229
Núm. CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %