2,4-Dicloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
379470050 379470250
ACRO379470050EA 103 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dicloropiridina 98%
2,4-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,37 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955618
Núm. CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %