2,5-Dicloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 45.4 EUR
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dicloropiridina 98%
2,5-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. Ebullición: 190…191 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006239
Núm. CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)