2,5-Dicloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15442.14
A15442.18
A15442.14EA
104
EUR
A15442.14
A15442.18
2,5-Dicloropiridina ≥98%
2,5-Dicloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 16110-09-1
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 190-191°
Beilstein Reference: 108886
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006239
Formula:
C₅H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 190…191 °C Pto. de fusión: 59…62 °C Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006239 Núm. CAS: 16110-09-1 EINECS: 240-278-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |