2,6-Dicloropiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
113730050 113731000
ACRO113730050EA 27.7 EUR
ACRO113730050 ACRO113731000
2,6-Dicloropiridina 98%
2,6-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 84…89 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006244
Núm. CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
GC ≥97.5 %
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %