2,6-Dicloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11364.0E
A11364.22
A11364.36
A11364.0EEA
624
EUR
A11364.0E
A11364.22
A11364.36
2,6-Dicloropiridina ≥98%
2,6-Dicloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 2402-78-0
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Odour: Unpleasant
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 108664
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006244
Formula:
C₅H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 211 °C Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006244 Núm. CAS: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |