2-Cloropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110011000 110015000
ACRO110011000EA 33.3 EUR
ACRO110011000 ACRO110015000
2-Cloropiridina 99%
2-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1.209 g/cm³
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006228
Núm. CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Visual transition interval from pH 1.2 (red) to 2.3 (yellow)