3,5-Dicloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L03380.14 L03380.22
L03380.14EA 43 EUR
L03380.14 L03380.22
3,5-Dicloropiridina ≥98%
3,5-Dicloropiridina
Purity: 98% CAS No.: 2457-47-8 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 74°(165°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 1973 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006376
Formula: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: 63…67 °C
Densidad: 1,39
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006376
Núm. CAS: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III