3-Cloropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110020250 110021000
ACRO110020250EA 72.5 EUR
ACRO110020250 ACRO110021000
3-Cloropiridina 99%
3-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Pto. Ebullición: 147…150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -0.5
Densidad: 1.19 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006375
Núm. CAS: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds ≤0.001 % (each of acetone, formaldehyde, acetaldehyde)
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test