3-Cloropiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24316.09
B24316.18
B24316.09EA
34.7
EUR
B24316.09
B24316.18
3-Cloropiridina ≥99%
3-Cloropiridina
Purity: 99%
CAS No.: 626-60-8
Molecular Formula: C5H4ClN
Formula Weight: 113.55
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 105744
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006375
Formula:
C₅H₄ClN Pto. Ebullición: 147…149 °C Pto. de fusión: –0,5 °C Densidad: 1,205 Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006375 Núm. CAS: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 UN: 1993 ADR: 3,III |