3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dichlorotrifluoropyridine
A10205.14
A10205.22
A10205.14EA
82.2
EUR
A10205.14
A10205.22
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina ≥97%
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina
Purity: 97+%
CAS No.: 1737-93-5
Molecular Formula: C5Cl2F3N
Formula Weight: 201.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 475874
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006226
Formula:
C₅Cl₂F₃N MW: 201,96 g/mol Pto. Ebullición: 159…160 °C Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 1,648 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006226 Núm. CAS: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |