2,6-Dicloro-3-nitropiridina 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 33.3 EUR
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Dicloro-3-nitropiridina 90% tech.
2,6-Dicloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 58…68 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006234
Núm. CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %