2,6-Dicloro-3-nitropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21255.09
B21255.18
B21255.30
B21255.09EA
59
EUR
B21255.09
B21255.18
B21255.30
2,6-Dicloro-3-nitropiridina ≥97%
2,6-Dicloro-3-nitropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 16013-85-7
Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2
Formula Weight: 192.99
Flash Point:
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Pto. de fusión: 62…65 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006234 Núm. CAS: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |