2-Cloro-3-nitropiridina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109730250 109731000
ACRO109730250EA 94.9 EUR
ACRO109730250 ACRO109731000
2-Cloro-3-nitropiridina 99+%
2-Cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…103 °C
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006232
Núm. CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 103 °C
HPLC ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %