2-Cloro-3-nitropiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12161.06
A12161.14
A12161.22
A12161.06EA
32.4
EUR
A12161.06
A12161.14
A12161.22
2-Cloro-3-nitropiridina ≥99%
2-Cloro-3-nitropiridina
Purity: 99%
CAS No.: 5470-18-8
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 124482
MDL No.: MFCD00006232
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ MW: 158,54 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 99…103 °C Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006232 Núm. CAS: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |