2-Cloro-5-nitropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109740250 109741000
ACRO109740250EA 119 EUR
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Cloro-5-nitropiridina 99%
2-Cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006240
Núm. CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g