2-Cloro-5-nitropiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10709.14
A10709.22
A10709.14EA
55.5
EUR
A10709.14
A10709.22
2-Cloro-5-nitropiridina ≥99%
2-Cloro-5-nitropiridina
Purity: 99%
CAS No.: 4548-45-2
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 158°(316°F)
Melting Point: 104-109°
Beilstein Reference: 120453
MDL No.: MFCD00006240
Formula:
C₅H₃ClN₂O₂ Pto. de fusión: 104…109 °C Pto. de inflamación: 158 °C (316 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006240 Núm. CAS: 4548-45-2 EINECS: 224-908-3 |