2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1636-25G C1636-5G
TCIAC1636-25GEA 136 EUR
TCIAC1636-25G TCIAC1636-5G
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metoxi-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Número MDL: MFCD00130268
Núm. CAS: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&vid=aa1985fe28b6a88133f8fb8e1b4799db838a9c81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C