2-Cloro-3,5-dinitropiridina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208190010 208190050 208190250
ACRO208190010EA 39.5 EUR
ACRO208190010 ACRO208190050 ACRO208190250
2-Cloro-3,5-dinitropiridina 98+%
2-Cloro-3,5-dinitropiridina
Formula: C₅H₂ClN₃O₄
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006233
Núm. CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥98.0 %