2-Cloro-6-metoxipiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L05997.14
L05997.06
L05997.14EA
113
EUR
L05997.14
L05997.06
2-Cloro-6-metoxipiridina ≥98%
2-Cloro-6-metoxipiridina
Purity: 98%
CAS No.: 17228-64-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1364500
MDL No.: MFCD00006265
Formula:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Pto. Ebullición: 185…186 °C Densidad: 1,207 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006265 Núm. CAS: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |