2,6-Difluoropiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
306660050 306660250
ACRO306660050EA 43.9 EUR
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluoropiridina 99%
2,6-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 124,5 °C (743 mmHg)
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006227
Núm. CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %