2-Fluoropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
119630500
119630050
ACRO119630500EA
178
EUR
ACRO119630500
ACRO119630050
2-Fluoropiridina 98%
2-Fluoropiridina
Formula:
C₅H₄FN MW: 97.09 g/mol Pto. Ebullición: 126 °C (753 mmHg) Densidad: 1.12 g/cm³ Pto. de inflamación: 24 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006224 Núm. CAS: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |