2-Fluoropiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11627.09
A11627.14
A11627.22
A11627.30
A11627.09EA
48.6
EUR
A11627.09
A11627.14
A11627.22
A11627.30
2-Fluoropiridina ≥99%
2-Fluoropiridina
Purity: 99%
CAS No.: 372-48-5
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4670
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1515
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006224
Formula:
C₅H₄FN MW: 97.09 g/mol Pto. Ebullición: 124…126 °C Densidad: 1.129 Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006224 Núm. CAS: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3 III |