3-Fluoropiridina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
188300010 188300050
ACRO188300010EA 24.4 EUR
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropiridina 99%
3-Fluoropiridina
Formula: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006374
Núm. CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %