3-Fluoropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11693.06 A11693.14
A11693.06EA 89.4 EUR
A11693.06 A11693.14
3-Fluoropiridina ≥98%
3-Fluoropiridina
Purity: 98% CAS No.: 372-47-4 Molecular Formula: C5H4FN Formula Weight: 97.09 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.4720 Boiling Point: 106-108° Beilstein Reference: 105702 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006374
Formula: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Pto. Ebullición: 106…108 °C
Densidad: 1,13
Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006374
Núm. CAS: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II