3-Iodopiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
137440010 137440100
ACRO137440010EA 37.8 EUR
ACRO137440010 ACRO137440100
3-Iodopiridina 99%
3-Iodopiridina
Formula: C₅H₄IN
Pto. Ebullición: 90…92 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: 106 °C
Número MDL: MFCD00023553
Núm. CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %