3-Iodopiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23225.14
B23225.06
B23225.14EA
367
EUR
B23225.14
B23225.06
3-Iodopiridina ≥99%
3-Iodopiridina
Purity: 99%
CAS No.: 1120-90-7
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 90-92°/14mm
Beilstein Reference: 106059
MDL No.: MFCD00023553
Formula:
C₅H₄IN Pto. Ebullición: 90…92 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 53…56 °C Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023553 Núm. CAS: 1120-90-7 EINECS: 214-322-6 |