2-Aminopiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Piridilamina
A12374.0B
A12374.14
A12374.30
A12374.0BEA
228
EUR
A12374.0B
A12374.14
A12374.30
2-Aminopiridina 99%
2-Aminopiridina
Purity: 99%
CAS No.: 504-29-0
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 105785
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006312
Formula:
C₅H₆N₂ MW: 94.12 g/mol Pto. Ebullición: 209…211 °C Pto. de fusión: 56…60 °C Densidad: 1.24 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006312 Núm. CAS: 504-29-0 EINECS: 207-988-4 UN: 2671 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,00472 |