2-Aminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Piridilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01113.0100 8.01113.0500
8.01113.0100EA 71.7 EUR
8.01113.0100 8.01113.0500
2-Aminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 210.6
Pto. de fusión: 50…52 °C
Densidad: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006312
Núm. CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00472
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 890 g/l (21 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (125 °C)
Flash Point 92 °C
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 630 °C