3-Aminopiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Piridilamina
104560250 104561000 104565000
ACRO104560250EA 34.8 EUR
ACRO104560250 ACRO104561000 ACRO104565000
3-Aminopiridina 99%
3-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: ∼248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60…63 °C
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006400
Núm. CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00472
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Moisture ≤3.0 % (as packaged)
Viscosity 0.2 to 0.6 s
Free acid (CH3COOH) ≤0.06 %