3-Aminopiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Piridilamina
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
A13216.0BEA
464
EUR
A13216.0B
A13216.18
A13216.30
3-Aminopiridina 99%
3-Aminopiridina
Purity: 99%
CAS No.: 462-08-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 105692
Merck Reference: 14,473
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006400
Formula:
C₅H₆N₂ MW: 94.12 g/mol Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: 58…63 °C Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006400 Núm. CAS: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN: 2671 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,00472 |