4-Aminopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Piridilamina
104570050 104570250 104571000 104570010
ACRO104570050EA 26.2 EUR
ACRO104570050 ACRO104570250 ACRO104571000 ACRO104570010
4-Aminopiridina 98%
4-Aminopiridina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 157…161 °C
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006439
Núm. CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03964
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %