2,3-Diaminopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine-2,3-diyldiamine
155020050 155020100 155020250 155021000
ACRO155020050EA 91.3 EUR
ACRO155020050 ACRO155020100 ACRO155020250 ACRO155021000
2,3-Diaminopiridina 98%
2,3-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 148…150 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 114…116 °C
Pto. de inflamación: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006319
Núm. CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure