2,3-Diaminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 105 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopiridina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopiridina
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 148…150 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006319
Núm. CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol