2,6-Diaminopiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
112381000
112385000
112380250
ACRO112381000EA
51.6
EUR
ACRO112381000
ACRO112385000
ACRO112380250
2,6-Diaminopiridina 98%
2,6-Diaminopiridina
Formula:
C₅H₇N₃ Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 115…123 °C Pto. de inflamación: 155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006329 Núm. CAS: 141-86-6 EINECS: 205-507-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to grey to dark brown Crystalline powder or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 123 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |