2,6-Diaminopiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A12295.22 A12295.36
A12295.22EA 49.8 EUR
A12295.22 A12295.36
2,6-Diaminopiridina 98%
2,6-Diaminopiridina
Purity: 98% CAS No.: 141-86-6 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 108513 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006329
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C
Pto. de fusión: 118…121 °C
Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006329
Núm. CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II